Learn More
2-bromobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-bromobenzoate |
| CAS | 610-94-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | metil 2-bromobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.963 |