Learn More
Metil 2-bromobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489643 25 g 25 g
11499643 100 g 100 g
11409653 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-94-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Methyl 2-bromobenzoate under Heck reaction with acrylonitrile results in lactonization to give the benzofuran-2-one 3-(cyanomethyl)-2-coumaranone. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilo 2-bromobenzoato bajo reacción Heck con acrilonitrilo resulta en lactonización para dar el benzofuran-2-ona 3-(cianometil)-2-cumaranona. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-94-6
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00016328
Clave InChI SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
PubChem CID 11894
Nombre IUPAC metil 2-bromobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromobenzoate
Densidad 1.532
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 1862501
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-bromobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromobenzoate