Learn More
2-Bbromobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245761 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
1 options
Código de producto. 10245761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249810500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromobenzoate
Nombre de nota 98%
CAS 610-94-6
Color Amarillo
Densidad 1.5100g/mL
Punto de ebullición 252.0°C to 254.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7BrO2
Fórmula lineal BrC6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5575 to 1.5595
Número MDL MFCD00016328
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.51
Sinónimo methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Clave InChI SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Nombre IUPAC metil 2-bromobenzoato
Peso molecular (g/mol) 215.05
PubChem CID 11894
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-bromobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.