Learn More
2-Bromo-6-metoxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Bromo-6-methoxybenzoate |
| CAS | 31786-46-6 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 6-Bromo-o-anisic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C(C(OC)=CC=C1)=C1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-metoxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.97 |