Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439197 25 g 25 g
11429197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21288.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6942-36-5 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6942-36-5
Fórmula molecular C8H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 260.043
Número MDL MFCD00010867
Clave InChI VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
PubChem CID 245494
Nombre IUPAC 2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2617575
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.05
Porcentaje de pureza ≥98%