Learn More
Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727582 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10727582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6942-36-5
Número MDL MFCD00010867
Clave InChI VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
PubChem CID 245494
Nombre IUPAC 2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Punto de fusión 79.0°C to 81.0°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6BrNO4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Peso molecular (g/mol) 260.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.