Learn More
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448216 25 g 25 g
11438216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15322.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-metoxibenzoato de metilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco y oscuro. Proteger de la luz directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35450-36-3
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD00051594
Clave InChI VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
Nombre IUPAC 2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Densidad 1.52
Punto de ebullición 271°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.564
Cantidad 25 g
Beilstein 2641378
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate