Learn More
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438216 5 g 5 g
11448216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15322.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-metoxibenzoato de metilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco y oscuro. Proteger de la luz directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35450-36-3
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD00051594
Clave InChI VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
Nombre IUPAC 2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Densidad 1.52
Punto de ebullición 271°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.564
Cantidad 5 g
Beilstein 2641378
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 98%