Learn More
Metil 2-bromo-5-cloronicotinato, TRC
Código de producto. 30471486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471486 250 mg 250 miligramos
30483767 100 mg 100 miligramos
30465801 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296720250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214324-95-4
Fórmula molecular C7H5NO2ClBr
Peso molecular (g/mol) 250.47
Sinónimo Methyl 2-Bromo-5-chloro-3-pyridinecarboxylate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)cnc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Bromo-5-chloronicotinate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)5-2-4(9)3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9192