Learn More
2-bromo-5-clorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486986 100 g 100 g
11476986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25309.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27007-53-0 | C8H6BrClO2 | 249.488 g/mol
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-clorobenzoato de metilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27007-53-0
Fórmula molecular C8H6BrClO2
Peso molecular (g/mol) 249.488
Número MDL MFCD00144763
Clave InChI BIECSXCXIXHDBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro-, methyl ester, pubchem11238, acmc-1cr8r, ksc494q3f, methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate, methyl 2-bromo-5-chloro-benzoate, methyl 2-bromanyl-5-chloranyl-benzoate, 2-bomo-5-chlorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 280500
Nombre IUPAC metil 2-bromo-5-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Punto de fusión 37°C to 40°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.49
Porcentaje de pureza 98%