Learn More
Metil 2-bromo-4-metilbenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409678 1 g 1 g
15429678 250 mg 250 miligramos
15419678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63144.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87808-49-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87808-49-9
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD03840737
Clave InChI DJTUYAFJAGLQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl2-bromo-4-methylbenzoate, 2-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl-, methyl ester, pubchem14035, acmc-209qq7, ksc495m0h, methyl 2-bromo-4-methyl-benzoate, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21779704
Nombre IUPAC metil 2-bromo-4-metilbenzoato
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido