Learn More
Metil-2-bromo-4-bromometilbenzoato, TRC
Código de producto. 30465568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465568 500 mg 500 miligramos
30473179 100 mg 100 miligramos
30471488 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296273500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128577-48-0
Fórmula molecular C9H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 307.97
Nombre IUPAC Metil 2-bromo-4-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(CBr)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-10)4-8(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8891