Learn More
Metil 2-bromo-3-metilbenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438418 100 g 100 g
15428418 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61831.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131001-86-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-3-metilbenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131001-86-0
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00144762
Clave InChI QAOFGUXVDAZKBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-3-methylbenzoate, benzoic acid, 2-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-methyl-benzoate, pubchem3966, acmc-1c3gk, methyl 2-bromo-m-toluate, intermediates-zcf02010, ksc495c9h
PubChem CID 10823279
Nombre IUPAC metil 2-bromo-3-metilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(Br)C(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Color Rojo
Cantidad 100 g
Beilstein 4177165
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido