Learn More
2-Bromo-3-furoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10728265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10152994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64722CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 197846-06-3
Fórmula molecular C6H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 205.01
Número MDL MFCD09879944
Clave InChI XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
Nombre IUPAC 2-bromofurano-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-3-furoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%