Learn More
2-Bromo-3-fluoropropionato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444427 250 mg 250 miligramos
15434427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31790.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1537-52-6 | C4H6BrFO2 | 184.99 g/mol
In organic synthesis. Employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En síntesis orgánica. Empleado como intermedio importante en varias áreas como la síntesis de péptidos y la síntesis asimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1537-52-6
Fórmula molecular C4H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 184.99
Número MDL MFCD09800641
Clave InChI BXTYDNLOFHBZFS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluoropropionic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoro-propanoate, methyl alpha-bromo-beta-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoroproprionate, propanoic acid, 2-bromo-3-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 5271584
Nombre IUPAC 2-bromo-3-fluoropropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(Br)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-3-fluoropropionate
Punto de ebullición 50°C to 54°C (8 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.99
Porcentaje de pureza 97%