Learn More
Metil 2-Bromo-2-metilpropanoato, TRC
Código de producto. 30471485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471485 1 g 1 g
30471848 10 g 10 g
30471329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2964951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23426-63-3
Fórmula molecular C5H9O2Br
Peso molecular (g/mol) 181.02
Nombre IUPAC Metil 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9786