Learn More
2-[Bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosfinil]propionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]propionate |
| CAS | 88738-84-5 |
| Fórmula molecular | C8H11F6O5P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 2-[Bis-O-(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono]propionate, 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]-methyl Ester Propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11F6O5P/c1-5(6(15)17-2)20(16,18-3-7(9,10)11)19-4-8(12,13)14/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosforil]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 332.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0248 |