Learn More
(±)-Metil 2-benciloxicarbonilamino-2-(dimetoxifosfinil)acetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10282572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10282572 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10282572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370040050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Nombre de nota 95%
CAS 88568-95-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 80.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H18NO7P
Número MDL MFCD00043304
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
Clave InChI GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforil-2(fenilmetoxicarbonilamino)acetato
Peso molecular (g/mol) 331.26
PubChem CID 2734718
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.