Learn More
2-Bencilhidrazinacarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Benzylhydrazinecarboxylate |
| CAS | 69353-11-3 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)11-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)NNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(bencilamino)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0899 |