Learn More
2-(Benzhidriltio)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(Benzhydrylthio)acetate |
| CAS | 118286-24-1 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-(Benzhydrylthio)acetate, Methyl 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2S/c1-18-15(17)12-19-16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,16H,12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-benzhidrilsulfanilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.362 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.087 |