Learn More
2-benzamidoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Benzamidoacetate |
| CAS | 1205-08-9 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl N-Benzoylglycinate, Methyl Benzoylaminoacetate, Methyl Benzoylglycinate, Methyl Hippurate, N-Benzoylglycine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-14-9(12)7-11-10(13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-benzamidoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.074 |