Learn More
2-Aminotiofeno-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461748 1 g 1 g
15471748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55482.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4651-81-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4651-81-4
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00159547
Clave InChI DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
Nombre IUPAC metil 2-aminotiofeno-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza 97%