Learn More
2-aminotioazol-4-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Aminothioazole-4-carboxylate |
| CAS | 118452-04-3 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1,3-tiazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.015 |