Learn More
2-aminotiazol-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Aminothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 6633-61-0 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)thiazole, 2-Aminothiazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-thiazolecarboxylate, NSC 42123 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1cnc(N)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1,3-tiazol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.015 |