Learn More
Metil 2-aminopiridina-4-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724682 1 g Frasco de vidrio 1 g
10565670 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6937-03-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6937-03-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD04039316
Clave InChI SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 145.0°C to 148.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
PubChem CID 236984
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.