Learn More
2-Aminopiridina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399875 1 g 1 g
11309885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19869.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6937-03-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate is an inhibitor of nitrogen monoxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo es un inhibidor de la sintetasa de monóxido de nitrógeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6937-03-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD04039316
Clave InChI SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
PubChem CID 236984
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 145°C to 149°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128642
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%