Learn More
2-Aminonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10337594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337594 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10525574 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10544885 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337594 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM07908DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14667-47-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00128872
Clave InChI NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351633
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl 2-aminonicotinate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid methyl ester, 2-aminonicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl2-aminonicotinate, pubchem16778, methyl?2-aminonicotinate, methyl 2-amino-nicotinate, acmc-1c0pk, aminonicotinsauremethylester
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%