Learn More
2-Aminonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494370 1 g 1 g
11404380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494370 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50013.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14667-47-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00128872
Clave InChI NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid methyl ester, 2-aminonicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl2-aminonicotinate, pubchem16778, methyl?2-aminonicotinate, methyl 2-amino-nicotinate, acmc-1c0pk, aminonicotinsauremethylester
PubChem CID 351633
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-aminonicotinate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%