Learn More
2-aminobenzoato de metilo (antranilato de metilo), Mikromol™
Descripción
2-aminobenzoato de metilo (antranilato de metilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 134-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Anthranilic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methylanthranilate, Methyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | metil 2-aminobenzoato |
| Mostrar más |