Learn More
2-Amino-5-(trifluorometil)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431409 5 g 5 g
15488816 250 mg 250 miligramos
15421409 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64283.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117324-58-0 | C9H8F3NO2 | 219.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117324-58-0
Fórmula molecular C9H8F3NO2
Peso molecular (g/mol) 219.163
Número MDL MFCD08234902
Clave InChI QGFUDNJZHZNPCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14233808
Nombre IUPAC 2-amino-5(trifluorometilo)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, methyl2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, acmc-209z2m, benzoicacid,2-amino-5-trifluoromethyl-,methylester, methyl 5-trifluoromethylanthranilate, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido