Learn More
2-Amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30473278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473278 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2868651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Fórmula molecular C7H9NO2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(C)sc1N
Nombre IUPAC 2-amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 171.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354