Learn More
2-Amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate |
| CAS | 19369-53-0 |
| Fórmula molecular | C7H9NO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)sc1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0354 |