Learn More
2-Amino-5-metilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Amino-5-methylbenzoate |
| CAS | 18595-16-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic acid','2-amino-5-methyl-','methyl ester, m-Toluic acid','6-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Amino-5-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 2-amino-5-methylbenzoate, Methyl 5-methylanthranilate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |