Learn More
2-Amino-5-metil-4-feniltiofeno-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468475 5 g 5 g
15458475 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33452.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350988-88-4
Fórmula molecular C13H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 247.31
Número MDL MFCD01922145
Clave InChI AIHYNLWSPTZXGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid methyl ester, cbmicro_030702, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 734155
Nombre IUPAC 2-amino-5-metil-4-feniltiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC(C)=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 113°C to 114°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 97%