Learn More
2-Amino-5-metoxibenzoato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490908 1 g 1 g
15410918 250 mg 250 miligramos
15400918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54704.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,1 g/l) a (25 °C) en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2475-80-1
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD09038482
Clave InChI MOVBJUGHBJJKOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13052275
Nombre IUPAC 2-amino-5-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Punto de fusión 32°C to 33°C
Cantidad 1 g
Sinónimo benzoic acid, 2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl2-amino-5-methoxybenzoate, 2-amino-5-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 5-methoxyanthranilate, benzoic acid,2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl 6-amino-m-anisate, acmc-1cnv1, intermediates-zcf02665, 2-amino-5-methoxybenzoic acid,methyl ester, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C) in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 96%