Learn More
Metil 2-amino-5-fluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349735 5 g 5 g
11359735 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19778.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 319-24-4 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-24-4
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.155
Número MDL MFCD03791308
Clave InChI PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl2-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-fluoroanthranilate, methyl 2-amino-5-fluoro-benzoate, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro-, methyl ester, 2-amino-5-fluoro benzoic acid methyl ester, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3558, acmc-209hpn, ksc495g7j
PubChem CID 2783401
Nombre IUPAC metil 2-amino-5-fluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Punto de fusión 21°C to 25°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2803210
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 98%