Learn More
2-Amino-5-clorobenzoato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349016 25 g 25 g
11339016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20187.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5202-89-1 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5202-89-1
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD00007837
Clave InChI IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
PubChem CID 78878
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Punto de fusión 67°C to 70°C
Punto de ebullición 168°C to 170°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1072894
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza ≥98%