Learn More
2-Amino-5-clorobenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10534954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534954 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10534954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
CAS 5202-89-1
Punto de fusión 66°C to 68°C
Color De beige-marrón a crema
Punto de ebullición 168°C to 170°C (22.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Fórmula lineal ClC6H3(NH2)CO2CH3
Número MDL MFCD00007837
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
Clave InChI IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 185.61
PubChem CID 78878
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación