Learn More
2-Amino-5-bromobenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30472206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472206 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30472206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28571525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
Nombre IUPAC Metil-2-amino-5-bromobenzoato
Peso molecular (g/mol) 230.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.9738