Learn More
Metil-2-amino-5-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432648 5 g 5 g
11442648 25 g 25 g
11452648 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16666.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52727-57-8 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate acts as a potential PqsD inhibitor against pseudomonas aeruginosa infections. It is also used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. It is involved in plant growth-regulator activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil-2-amino-5-bromobenzoato actúa como un inhibidor potencial de la PqsD contra las infecciones por pseudomonas aeruginosa. También se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5b del virus de la hepatitis C. Se emplea en la actividad de regulador de crecimiento vegetal.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, haluros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52727-57-8
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Número MDL MFCD00144761
Clave InChI QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
PubChem CID 736224
Nombre IUPAC Metil-2-amino-5-bromobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Beilstein 972720
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.06
Porcentaje de pureza 98%