Learn More
2-Amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468455 10 g 10 g
15458455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33412.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184174-80-9
Fórmula molecular C9H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 197.25
Número MDL MFCD00625612
Clave InChI XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
PubChem CID 2818378
Nombre IUPAC 2-amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión ∽168°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.26
Porcentaje de pureza 96%