Learn More
2-Amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458685 1 g 1 g
15468685 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33887.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184174-81-0
Fórmula molecular C11H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 225.306
Número MDL MFCD01114967
Clave InChI BDPLKEMLVDUYRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 5,6,7,8-tetrahydro-2-amino-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2756554
Nombre IUPAC 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 95°C to 96°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Porcentaje de pureza 96%