Learn More
2-Amino-4-fluorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408318 25 g 25 g
15418318 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61749.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2475-81-2 | Molecular Formula: C8H8FNO2 | Molecular Weight: 169.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2475-81-2
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD11054082
Clave InChI UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl2-amino-4-fluorobenzoate, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester, acmc-209gej, intermediates-zcf02666, methyl 4-fluoroanthranilate, 2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 14075433
Nombre IUPAC 2-amino-4-fluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 98%