Learn More
Metil 2-amino-4-fluoro-3-metilbenzoato, TRC
Código de producto. 30479179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479179 10 mg 10 miligramos
30474854 50 mg 50 miligramos
30478812 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28865810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928839-58-1
Fórmula molecular C9H10NO2F
Peso molecular (g/mol) 183.17
Nombre IUPAC metil-amino-4-fluoro-3-metilbenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(F)c(C)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10FNO2/c1-5-7(10)4-3-6(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0696