Learn More
2-Amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420087 10 g 10 g
11430087 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21002.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26759-46-6 | C10H13NO4 | 211.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26759-46-6
Fórmula molecular C10H13NO4
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00014904
Clave InChI QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 611144
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2724754
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 98%