Learn More
2-Amino-4,5-difluorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491569 5 g 5 g
15401579 25 g 25 g
15411579 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207346-42-7 | C8H7F2NO2 | 187.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207346-42-7
Fórmula molecular C8H7F2NO2
Peso molecular (g/mol) 187.15
Número MDL MFCD09264511
Clave InChI VIAQNTRKUPBQKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro-, methyl ester, pubchem4676, acmc-209fdn, ksc496g7j, methyl 4,5-difluoroanthranilate, methyl2-amino-4,5-difluorobenzoate, methyl 2-amino-4,5-difluoro-benzoate, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18472001
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-difluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 2834936
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido