Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438195 25 g 25 g
15428195 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32755.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108354-78-5 | C10H13NO2S | 211.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108354-78-5
Fórmula molecular C10H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 211.279
Número MDL MFCD00130099
Clave InChI DKYYKIHEIOOWRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3, cbmicro_029799, methyl 2-azanyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2756552
Nombre IUPAC 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 126°C to 129°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Porcentaje de pureza 98%