Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Amino-3-nitrobenzoate |
| CAS | 57113-91-4 |
| Fórmula molecular | C8H8N2O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl 3-Nitroanthranilate, 3-Nitro-anthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-nitro-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)9)10(12)13/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0484 |