Learn More
2-Amino-3-metilbenzoato de metilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427998 100 g 100 g
15417998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61448.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22223-49-0
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD06200918
Clave InChI VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
PubChem CID 2763406
Nombre IUPAC 2-amino-3-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Punto de fusión 25°C to 29°C
Color Rosa
Punto de ebullición 153°C (23 mm)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido