Learn More
2-Amino-3-carboxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718623 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10564403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718623 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07276CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 253120-47-7
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD06200897
Clave InChI UXQCFHRNRAGKOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794812
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97%